Fontos dokumentumok
G6529
L-Glutathione reduced
≥98.0%, BioXtra
Szinonimák:
γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Glutathione reduced, BioXtra, ≥98.0%
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
szín
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.