Merck
658057
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled L-cysteine
About This Item
Lineáris képlet:
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
125.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS