Merck
677019
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
97%
Szinonimák:
(S)-α,α-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]prolinol trimethylsilyl ether, (S)-2-[(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine, (S)-2-[(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H23F12NOSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
597.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
48-56 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOHRGTBNEJKFMB-IBGZPJMESA-N
Általános leírás
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether is a diarylprolinol silyl ether organocatalyst. It can catalyze a variety of bond-forming reactions such as C-C, C-N, C-O, C-S, and C-Hal in high yields and excellent levels of enantiocontrol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The diarylprolinol silyl ether system: a general organocatalyst.
Jensen KL, et al.
Accounts of Chemical Research, 45(2), 248-264 (2011)
Cikkek
Professor Geoffrey Coates and co-workers at Cornell University have reported the preparation and use of catalysts composed of an oxophilic Lewis acid and a cobalt tetracarbonyl anion for the ring expansive carbonylation of epoxides to b-lactones and b-lactones to succinic anhydrides.
Professor Karl Anker Jørgensen and his group have developed ethers which serve as excellent chiral organocatalysts in the direct asymmetric α-functionalization of aldehydes.