Merck
490539
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Szinonimák:
13C,15N Labeled KCN, 13C,15N Labeled potassium cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
K13C15N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
67.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)