Fontos dokumentumok
Y0000517
Glutathione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Glutathione reduced, γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glutathione
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)