Merck
798231
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C)chloride
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
Szinonimák:
S-(5’-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C) chloride hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
435.89 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.12
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥90% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)