Merck
245011
Sigma-Aldrich
Triruthenium dodecacarbonyl
99%
Szinonimák:
Ruthenium carbonyl, tri-Ruthenium dodecacarbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
Ru3(CO)12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
639.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
crystals
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES string
[Ru].[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Ru/c12*1-2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQZFAUXPNWSLBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 44 Ruthenium
Alkalmazás
Carbonyl cluster precursor and H-transfer catalyst. Used in the reductive carbonylation of aromatic nitro compounds to carbamates. The phosphine-stabilized carbonyl cluster has been tethered to oxide supports. Applied in improved catalysis of the allylic amination of unactivated olefins by nitroarenes.
Catalyst used in a [3+2+1] carbonylative cycloaddition of silylacteylenes and α,ß-unsaturated ketones providing good yields of α-pyrones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 22, 1541-1541 (1981)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1286-1286 (1984)
Ajeet Singh et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(39), 14033-14040 (2018-09-21)
The synthesis of pyridine alcohol based ruthenium carbonyl clusters Ru3(hep)2(CO)8 (1), Ru3(hpp)2(CO)8 (2), and Ru3(bhmp-H)2(CO)8 (3) {hep-H = 2-(2-hydroxyethyl)pyridine, hpp-H = 2-(3-hydroxypropyl)pyridine and bhmp-H2 = 2,6-bis(hydroxymethyl)pyridine} has been carried out by the reaction of the corresponding pyridine-alcohol ligands with Ru3(CO)12.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2649-2649 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 106, 4647-4647 (1984)
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Related Content
The Krische group has developed a broad class of “C-C bond forming transfer hydrogenations” wherein the exchange of hydrogen between alcohols and unsaturated reactants serves to generate aldehyde-organometal pairs that combine to give products of carbonyl addition.