Fontos dokumentumok
324450
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
96%
Teszt
96%
optikai aktivitás
[α]19/D +7.0°, c = 2.4 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.4871 (lit.)
bp
99-101 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCN(C1)C[C@@H]2CCCN2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-7-11(6-1)8-9-4-3-5-10-9/h9-10H,1-8H2/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLBWRMSQRFEIEB-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.