Merck
237442
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Szinonimák:
(R)-(+)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.24
Beilstein:
2208025
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +55°, c = 2 in ethanol
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Alkalmazás
Absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and 1H NMR.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hee Choon Ahn et al.
Organic letters, 9(19), 3853-3855 (2007-08-23)
N-(2-Nitrophenyl)proline (2-NPP) amides of primary amines have a conformational preference for intramolecular hydrogen bonding. Because of the strong and selective anisotropic effects on the amine substituents, the absolute configuration of alpha-chiral primary amines can be assigned by comparing the 1H