Merck
683205
Sigma-Aldrich
Chiralyst P978
Umicore
Szinonimák:
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer, Di(μ-iodo)diiodobis(p-cymene)diruthenium(II), Di-μ-iodo(p-cymene)iodoruthenium(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28I4Ru2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
978.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
234-236 °C
SMILES string
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst in:
  • Ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
  • Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
  • Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.