Merck
439312
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium tetrafluoroborate
≥95%
Szinonimák:
1-Fluoro-sym-collidinium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11BF5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
mp
213-217 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Aryl trifluoromethylation reactions
A source of electrophilic fluorine, used recently in the synthesis of fluoroazulenes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69, 1645-1645 (1996)