Merck
572144
Sigma-Aldrich
Bromotris(triphenylphosphine)copper(I)
98%
Szinonimák:
Bromotris(triphenylphosphine)copper, Tris(triphenylphosphine)copper(I) bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H45BrP3Cu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
930.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: copper
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.BrH.Cu/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXLPGKOIQZWUPL-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gurjaspreet Singh et al.
European journal of medicinal chemistry, 108, 287-300 (2015-12-24)
A series of chalconyl blended triazole allied silatranes (7a-g/8a-g/9a-g) were synthesized in good yields using a simple, economical and biocompatible synthetic route. The blend of three different pharmacologically active moieties into a single scaffold resulted into synergistic effect in their