Merck
337331
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
greener alternative
95%
Szinonimák:
(1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Lineáris képlet:
[Ru(COD)Cl2]n
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.16 (as monomer)
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Versatile Ru catalyst precursor. Used with IMes to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds.
Versatile ruthenium catalyst precursor. Used with NHC ligand to catalyze greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Protocols
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.