Merck
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silane-d2)
97 atom % D
Szinonimák:
Dideuterodiphenylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2SiD2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.579 (lit.)
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)