Fontos dokumentumok
262455
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
97%
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
199-201 °C (lit.)
SMILES string
[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ru/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKEJVRMLCVMJLG-UHFFFAOYSA-N
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?