Fontos dokumentumok
674273
1-Nonanethiol
99%
Szinonimák:
1-Nonyl mercaptan, Mercaptan C9
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.