Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.461
sűrűség
0.846 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C14H30S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.