Fontos dokumentumok
405736
3-Mercapto-1-propanol
95%
Szinonimák:
3-Mercaptopropanol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OCCCS
InChI
1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)