Fontos dokumentumok
242551
1,5-Pentanedithiol
96%
Szinonimák:
Pentamethylene dimercaptan
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.519 (lit.)
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
SCCCCCS
InChI
1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?