Merck
673935
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
technical grade, 90%
Szinonimák:
Diphenylchlorosilane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2SiHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.75
Beilstein:
2937164
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chlorodiphenylsilane is an organosilicon compound that can be used as a protecting group for alcohols and amines. It is also used as a reagent in cross-coupling reactions. In addition, it is used as a precursor in the synthesis of various silicon-containing compounds.
Alkalmazás
Chlorodiphenylsilane can be used as a reactant for the selective mono- and di-allylation and allenylation of chlorosilanes in the presence of indium/base to synthesize mono- or di-allylated or allenylation products. It also acts as a responsive coupling agent for functionalizing silica surfaces.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
221.0 °F
Lobbanási pont (C)
105 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)