Merck
114162
Sigma-Aldrich
Chlorotriphenylsilane
96%
Szinonimák:
TPSCl, Triphenylchlorosilane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.85
Beilstein:
1820487
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15ClSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M Okamoto
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 112(6), 409-413 (1992-06-01)
The retention behavior and selectivity of 30 kinds of phenyl-modified porous glasses and silicas, prepared from solutions of phenyldimethylchlorosilane, diphenylmethylchlorosilane or triphenylchlorosilane in xylene, were studied by high-performance liquid chromatography using carbamazepine and diphenylhydantoin as model compounds. From the elemental