Merck
287660
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyldichlorosilane
98%
Szinonimák:
DTBSCl2
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3C]2SiCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.22
Beilstein:
1739236
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
190 °C/729 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent used for preparing siliranes and protecting diols.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)