Fontos dokumentumok
695106
p-Phenylenediamine
sublimed, ≥99%
Szinonimák:
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.08 mmHg ( 100 °C)
leírás
anti-fade reagent
Teszt
≥99%
Forma
sublimed
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Célzott szervek
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.