Fontos dokumentumok
A38606
1-Aminoanthracene
technical grade, 90%
Szinonimák:
1-Anthramine
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C14H11N/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H,15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUENFNPLGJCNRB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)