Fontos dokumentumok
303585
2-Amino-5-nitrophenol
Szinonimák:
2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
mp
198-202 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides
- as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products
- in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?