Merck
D12007
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminoanthraquinone
97%
Szinonimák:
2,6-Anthraquinonyldiamine, 2,6-Diamino-9,10-anthracenedione, 2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, 2,6-Diamino-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
>325 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)c3cc(N)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6H,15-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQOWBWVMZPPPGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hisato Matsumoto et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(31), 6575-6583 (2017-07-28)
We report anthracene-diurea compounds which behave as anion sensors based on the fluorescence emission regulated by the substitution position on the anthracene ring. Anthracene-diurea compounds exhibit different excited-state intermolecular proton transfer (ESIPT) reactions depending on the pattern of the substituents.