Merck
M35606
Sigma-Aldrich
α-Methylcinnamic acid
99%
Szinonimák:
alpha-Methylcinnamic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=C(CH3)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.19
Beilstein:
2042546
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)