P2297
Picrylsulfonic acid solution
5 % (w/v) in H2O, BioReagent, suitable for determination of primary amines
Szinonimák:
2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid solution, TNBS
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
koncentráció
5 % (w/v) in H2O
alkalmasság
suitable for determination of primary amines
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to assess the efficiency of carboxymethyl lysine (CML) modifications of exposed primary amines
- to incubate zona intact bovine embryos for the differential staining of blastocysts
- to induce irritable bowel syndrome (IBS) in mice and to study its effects on Clostridium butyricum
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3