Merck
666610
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)hafnium(IV)
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
TDMAH, Tetrakis(dimethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]4Hf
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% (trace metals analysis)
form
low-melting solid
reakcióalkalmasság
core: hafnium
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES string
CN(C)[Hf](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Hf/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYLGGWPMIDHSEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkyl amides of Hafnium provide a convenient and effective atomic layer deposition precursor to smooth and and amorphous hafnium oxide thin films.
Alkalmazás
Used as precursor for atomic layer deposition of Hafnium Oxide nanolaminates, which are used as a reploacement for Silicon oxide in semiconductor devices.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Applied Physics Letters, 91, 193503-193503 (2007)
Surface morphology and crystallinity control in the atomic layer deposition (ALD) of hafnium and zirconium oxide thin films
Hausmann DM, Gordon RG
Journal of Crystal Growth, 249, 251-261 (2003)
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Rushworth S
Material Matters, 5(4) null
The Savannah ALD System - An Excellent Tool for Atomic Layer Deposition
Monsma D, Becker J
Material Matters, 1(3), 5-5 (2006)
Cikkek
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.