Fontos dokumentumok
725471
Bis(methyl-η5−cyclopentadienyl)methoxymethylzirconium
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
ZRCMMM, ZrD-CO4
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: zirconium
szín
colorless
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.27 g/mL±0.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C]1[C][C][C][C]1.C[C]2[C][C][C][C]2.C[Zr]OC
InChI
1S/2C6H7.CH3O.CH3.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;1-2;;/h2*2-5H,1H3;1H3;1H3;/q;;-1;;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFGIFPGCOXPKMG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
226.4 °F
Lobbanási pont (C)
108 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.