Merck
445541
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) tert-butoxide
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Szinonimák:
Hafnium tetrakis(tert -butoxide), Hafnium(IV) tert -butoxide, Tetra-tert -butoxyhafnium
About This Item
Lineáris képlet:
Hf[OC(CH3)3]4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
470.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: hafnium
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sean W Depner et al.
ACS nano, 8(5), 4678-4688 (2014-04-23)
We demonstrate that the degree of branching of the alkyl (R) chain in a Hf(OR)4 precursor allows for control over the length of HfO2 nanocrystals grown by homocondensation of the metal alkoxide with a metal halide. An extended nonhydrolytic sol-gel
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication