Merck
570133
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)silane
electronic grade, 99.999%
Szinonimák:
(Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS, Tris(dimethylamido)silane
Méret kiválasztása
25 G
75 100,00 Ft
75 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
75 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
((CH3)2N)3SiH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
75 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
electronic grade
Minőségi szint
leírás
570133
Teszt
99.999%
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
142 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please inquire for quantity, pricing, and packaging options.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
B Ballantyne et al.
Toxicology and industrial health, 5(1), 45-54 (1989-01-01)
The acute handling hazards of tris(dimethylamino)silane [TDMAS] were investigated. The acute male rat peroral LD50 (with 95% confidence limits) was 0.71 (0.51-0.97) ml/kg, and the acute male rabbit percutaneous LD50 was 0.57 (0.35-0.92) ml/kg. The liquid was severely irritating to