Fontos dokumentumok
661384
2-Iodoxybenzoic acid
contains stabilizer, 45 wt. % (IBX)
Szinonimák:
SIBX, Stabilized IBX
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
tartalmaz
stabilizer
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
45 wt. % (IBX)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQMJEZQEVXQEJB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Lungs, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)