Fontos dokumentumok
A1028
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
≥97% purity (HPLC), powder
Szinonimák:
N-Phenyl peri acid, ANS, ANSA
About This Item
Javasolt termékek
product name
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid,
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
összetétel
, <0.5% (solvent)
szín
black
gray to dark green
mp
215-217 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?