Fontos dokumentumok
I8000
2-Iodosobenzoic acid
≥98% (TLC)
Szinonimák:
IBA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
2-Iodosobenzoic acid,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
230 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1[I]=O
InChI
1S/C7H5IO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8-11/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)