Merck
559873
Sigma-Aldrich
Dess-Martin periodinane solution
0.3 M in methylene chloride
Szinonimák:
1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin reagent, Triacetoxyperiodinane
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
0.3 M in methylene chloride
bp
40 °C
sűrűség
1.369 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Widely used reagent for the mild oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dess, D. B.; Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4155-4155 (1983)