Fontos dokumentumok
719234
1-Adamantanethiol
99% (GC)
Szinonimák:
ADT, 1-AD, 1-AdSH, 1-AdmSH
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (GC)
Forma
solid
mp
103-105 °C
SMILES string
SC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H16S/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADJJLNODXLXTIH-CHIWXEEVSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.