Merck
W317705
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
Szinonimák:
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.31
FEMA-szám:
3177
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11789
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.038
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥95%
optikai aktivitás
[α]20/D −21°, neat
összetétel
may contain Pulegone
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
SMILES string
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
p-Mentha-8-thiol-3-one can be used fragrance ingredient and also as a flavoring agent for its blackcurrant flavor.
Alkalmazás
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electronic nose based discrimination of a perfumery compound in a fragrance.
Branca A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 92(1), 222-227 (2003)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)