Fontos dokumentumok
108987
Methyl 3-mercaptopropionate
98%
Szinonimák:
3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?