Merck
522929
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzenethiol
90%
Szinonimák:
3,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
127.5 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,5-Dimethylbenzenethiol is an organic building block. It is also referred to as 5-mercapto-m-xylene.
Alkalmazás
3,5-Dimethylbenzenethiol may be employed as a starting reagent in the preparation of Lithium 2-lithio-3,5-dimethylbenzenethiolate. It may also be used in the preparation of 1,1,2-trichloro-4-(3,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne and 1,1,2,4-tetrachloro-4-(3,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Directed lithiation of arenethiols.
Smith K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 111(2), 665-669 (1989)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been