Merck
648590
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10, 15N2 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Szinonimák:
5′-Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt, Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt, TMP-13C10,15N2 disodium salt, dTMP-13C10,15N2 disodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C10H1315N2Na2O8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+12
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13C]([13CH3])=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C]([H])([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
InChI
1S/C10H17N2O8P.2Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;/h5-8,13H,2-4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t5?,6-,7?,8?;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRWJJFJIKVFUJJ-ZBNYASLRSA-L
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)