Merck
T6754
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%
About This Item
Lineáris képlet:
C10H12N2O7PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC3OP(O)(=O)OCC3O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N2O7P.Na.H/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6-7(18-8)4-17-20(15,16)19-6;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,15,16)(H,11,13,14);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPMQPENMZYNCDE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3