Fontos dokumentumok
T7004
Thymidine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
≥99%
Szinonimák:
5′-Thymidylic acid disodium salt, TMP, dTMP
Teszt
≥99%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H15N2O8P.2Na.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCOPAVKVHIWPKB-SPSULGLQSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)