Merck
651370
Sigma-Aldrich
Uridine-13C9,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Szinonimák:
UMP-13C9,15N2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C9H1115N2Na2O9P
Molekulatömeg:
379.07
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
form
solid
koncentráció
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+11
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13CH]=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C@@](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)