Fontos dokumentumok
I4625
Inosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5′-IMP-Na2, 5′-Inosinic acid disodium salt hydrate, I-5′-P, IMP, Inosinic Acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
típus
Grade III
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- as a 5′-ribonucleotide tastant compound in taste-detection threshold tests in chicks
- for standard curve generation in high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify IMP from prawn tail tissue samples
- as a component of McCoy′s 5A complete medium for Plasmodium vivax culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3