Merck
705942
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
97 atom % D, 96% (CP)
Szinonimák:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3), Calcitriol (6,19,19-d3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D3H41O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
419.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
96% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Általános leírás
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3 or calcitriol] is a metabolite of vitamin D3. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an internal analytical standard for the quantification of vitamin D3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63, 147-150 (2013)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)