Merck
616249
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-d3) monohydrate
98 atom % D
Szinonimák:
4-Amidinosarcosine-methyl-d3 monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D3H6O2N3 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)