Merck
799068
Sigma-Aldrich
Creatinine-4,5-13C2-1-15N-(methyl-13C,d3)
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3CD3H415NN2O
Molekulatömeg:
120.11
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
O=[13C]([13CH2][15N]1C)NC1=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i2+1,3+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDRJAANPRJIHGJ-QZTPXDJLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)