Fontos dokumentumok
1150353
USP
Creatinine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
creatinine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
295 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Creatine
- Creatinine
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3