Merck
490601
Sigma-Aldrich
Propane-d8
99 atom % D
Szinonimák:
Perdeuteropropane
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD2CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
1.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8.42 atm ( 21.1 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATUOYWHBWRKTHZ-AUOAYUKBSA-N
Related Categories
Kiszerelés
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-155.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-104 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)